Magnesiumethanolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Magnesium ethoxide, Magnesium ethylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
291846-100G 291846-500G
SIAL291846-100GEA 62 EUR
SIAL291846-100G SIAL291846-500G
Magnesiumethanolat, Sigma-Aldrich®
Magnesiumethanolat
Formel: C₄H₁₀MgO₂
MDL Number: MFCD00009060
CAS-Nummer: 2414-98-4
EINECS: 219-323-5
UN-Nummer: 3205
ADR: 4.2,II