Lithiumtrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
282669-100G 282669-25G
SIAL282669-100GEA 397 EUR
SIAL282669-100G SIAL282669-25G
Lithiumtrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lithiumtrifluormethansulfonat
Formel: CF₃LiO₃S
MDL Number: MFCD00013227
CAS-Nummer: 33454-82-9
EINECS: 251-528-5