Tris(triphenylphosphin)ruthenium(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
223662-1G 223662-25G 223662-5G
SIAL223662-1GEA 53.5 EUR
SIAL223662-1G SIAL223662-25G SIAL223662-5G
Tris(triphenylphosphin)ruthenium(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Tris(triphenylphosphin)ruthenium(II)chlorid
Formel: C₅₄H₄₅Cl₂P₃Ru
MDL Number: MFCD00013077
CAS-Nummer: 15529-49-4
EINECS: 239-569-7