alle-trans-Retinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
all-trans-Retinol, (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol, Vitamin A alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ100
17772-1G
17772-250MG
SIAL17772-1GEA
460
EUR
SIAL17772-1G
SIAL17772-250MG
alle-trans-Retinol, Sigma-Aldrich®
alle-trans-Retinol
Formel:
C₂₀H₃₀O |
MDL Number:
MFCD00001552 CAS-Nummer: 68-26-8 EINECS: 200-683-7 |