Triethyloxoniumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
164682-25G
164682-5G
SIAL164682-25GEA
592
EUR
SIAL164682-25G
SIAL164682-5G
Triethyloxoniumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Triethyloxonium hexafluorophosphate
Formel:
C₆H₁₅F₆OP |
CAS-Nummer:
17950-40-2 EINECS: 241-876-6 |