Lithiumbis(trifluormethylsulfonyl)imid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), Lithium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide, Lithium Bis(Trifluoromethanesulphonyl)Imide, Bis(trifluoromethane)sulphonimide lithium salt
15224-10G-F
15224-50G-F
SIAL15224-10G-FEA
97.7
EUR
SIAL15224-10G-F
SIAL15224-50G-F
Lithiumbis(trifluormethylsulfonyl)imid, Sigma-Aldrich®
Lithiumbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Formel:
C₂F₆LiNO₄S₂ Molekulargewicht: 287.09 g/mol |
MDL Number:
MFCD00210017 CAS-Nummer: 90076-65-6 EINECS: 415-300-0 UN-Nummer: 2923 ADR: 8 II |