Methyltrioctylammoniumbis(trifluormethylsulfonyl)imid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-Methyl-N,N-dioctyloctan-1-aminium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
00797-50G-F 00797-5G-F
SIAL00797-50G-FEA 481 EUR
SIAL00797-50G-F SIAL00797-5G-F
Methyltrioctylammoniumbis(trifluormethylsulfonyl)imid, Sigma-Aldrich®
Methyltrioctylammoniumbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Formel: C₂₇H₅₄F₆N₂O₄S₂
Molekulargewicht: 648.86 g/mol
MDL Number: MFCD08275364
CAS-Nummer: 375395-33-8