tri-Calciumphosphat
Lieferant: Roth Carl
8450.1 8450.2 8450.3
ROTH8450.1EA 0 EUR
ROTH8450.1 ROTH8450.2 ROTH8450.3
tri-Calciumphosphat
tri-Calciumphosphat
Formel: Ca₃(PO₄)₂
Dichte: 3.14 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00015984
CAS-Nummer: 7758-87-4
EINECS: 231-840-8
Merck Index: 12,01741