TAPS-Natriumsalz (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure Natriumsalz)
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyme: TAPS sodium salt, Sodium 3-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)propane-1-sulphonate
3583.1 3583.2
ROTH3583.1EA 0 EUR
ROTH3583.1 ROTH3583.2
TAPS-Natriumsalz (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure Natriumsalz)
TAPS-Natriumsalz (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure Natriumsalz)
Formel: C₇H₁₆NNaO₆S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00069903
CAS-Nummer: 91000-53-2