Magnesiumethanolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Magnesium ethoxide, Magnesium ethylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18894.0100 8.18894.0500
8.18894.0100EA 91 EUR
8.18894.0100 8.18894.0500
Magnesiumethanolat, Sigma-Aldrich®
Magnesiumethanolat
Formel: C₄H₁₀MgO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009060
CAS-Nummer: 2414-98-4
EINECS: 219-323-5
UN-Nummer: 3205
ADR: 4.2,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 114.43 g/mol
Bulk Density 480 kg/m3
Ignition Point 70 °C