Terpineol (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14759.1000
8.14759.2500
8.14759.1000EA
112
EUR
8.14759.1000
8.14759.2500
Terpineol (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Terpineol (Isomerengemisch)
Formel:
C₁₀H₁₈O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00166983 CAS-Nummer: 8000-41-7 EINECS: 232-268-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Molar Mass | 154.25 g/mol |
Boiling Point | 214 - 217 °C |
Vapor Pressure | 0.24 hPa (20 °C) |
Flash Point | 91 °C |
Density | 0.930 - 0.935 g/cm3 (20 °C) |