Diisodecylphthalat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
DIDP, Phthalic acid diisodecyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14732.0100
8.14732.1000
8.14732.0100EA
41.5
EUR
8.14732.0100
8.14732.1000
Diisodecylphthalat, Sigma-Aldrich®
Diisodecylphthalat
Formel:
C₂₈H₄₆O₄ Molekulargewicht: 446.67 g/mol |
MDL Number:
MFCD00048389 CAS-Nummer: 26761-40-0 EINECS: 247-977-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.00028 g/l (24 °C) |
Melting Point | -50 °C |
Molar Mass | 446.66 g/mol |
Boiling Point | 250 - 267 °C (7 hPa) |
Vapor Pressure | 0.1 hPa (20 °C) |
Flash Point | 240 °C |
Density | 0.97 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) neutral |
Ignition Point | 380 °C |