Nicotinaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Pyridine-3-carboxaldehyde, 3-Pyridinecarboxaldehyde, 3-Pyridinecarbaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07468.0050 8.07468.0250
8.07468.0050EA 91 EUR
8.07468.0050 8.07468.0250
Nicotinaldehyd, Sigma-Aldrich®
Nicotinaldehyd
Formel: C₆H₅NO
Molekulargewicht: 107.11 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006382
CAS-Nummer: 500-22-1
EINECS: 207-900-4
UN-Nummer: 1760
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 7 °C
Molar Mass 107.11 g/mol
Boiling Point 202 °C
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 84 °C
Refractive Index 1.5493 (20 °C, 589 nm)
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
pH 5.4 (111 g/l, H2O, 20 °C)