(2-Chlorethyl)dimethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02448.0005 8.02448.0250 8.02448.1000
8.02448.0005EA 25 EUR
8.02448.0005 8.02448.0250 8.02448.1000
(2-Chlorethyl)dimethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Formel: C₄H₁₁Cl₂N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012516
CAS-Nummer: 4584-46-7
EINECS: 224-970-1
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2000 g/l (20 °C)
Melting Point 205 - 208 °C
Molar Mass 144.04 g/mol
Ignition Point 220 °C