Natriumhydroxid 25%, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion eisenarm, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Gefahr
|
Synonyme:
Caustic soda
4.80659.1002
4.80659.9025
4.80659.9950
4.80659.1000EA
104
EUR
4.80659.1000
4.80659.9025
4.80659.9950
Natriumhydroxid 25%, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion eisenarm, SAFC®
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molekulargewicht: 40 g/mol Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 9…10 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN-Nummer: 1824 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |