TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure), Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08320.0025 1.08320.0250
1.08320.0025EA 65.9 EUR
1.08320.0025 1.08320.0250
TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure), Millipore®
TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure)
Formel: C₇H₁₇NO₆S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007538
CAS-Nummer: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1