Brij® 35 30% in wässriger Lösung, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Polyoxyethylene(23)lauryl ether, Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether, Brij® L23
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01894.0100
1.01894.1000
1.01894.0100EA
42.3
EUR
1.01894.0100
1.01894.1000
Brij® 35 30% in wässriger Lösung, Millipore®
Brij® 35
Formel:
C₅₈H₁₁₈O₂₄ Molekulargewicht: 1199.56 g/mol |
MDL Number:
MFCD00080891 CAS-Nummer: 9002-92-0 EINECS: 500-002-6 |