Brij® 58
Lieferant: G Bioscienes
Synonyme: Polyoxyethylene (20) cetyl ether, Polyethylene glycol hexadecyl ether
786-522 786-352
786-522EA 329 EUR
786-522 786-352
Brij® 58
Brij® 58
Formel: C₅₆H₁₁₄O₂₁
Molekulargewicht: 1123.51 g/mol
MDL Number: MFCD00080892
CAS-Nummer: 9004-95-9
EINECS: 500-014-1