Brij® 35
Lieferant: G Bioscienes
|
Achtung
|
Synonyme:
Polyoxyethylene(23)lauryl ether, Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether, Brij® L23
786-521
786-351
786-521EA
134
EUR
786-521
786-351
Brij® 35
Brij® 35
Formel:
C₅₈H₁₁₈O₂₄ Molekulargewicht: 1199.56 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00080891 CAS-Nummer: 9002-92-0 EINECS: 500-002-6 |