Methyl-2-(trifluormethyl)benzoat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-(trifluoromethyl)benzoate
TL00778.1
TL00778.10
TL00778.50
MAYBTL00778.1EA
0
EUR
MAYBTL00778.1
MAYBTL00778.10
MAYBTL00778.50
Methyl-2-(trifluormethyl)benzoat
Methyl-2-(trifluormethyl)benzoat
Formel:
C₉H₇F₃O₂ |
MDL Number:
MFCD00236050 CAS-Nummer: 344-96-7 |