Methyl-2-(trifluormethoxy)benzoat
Lieferant: Thermo Scientific
TL00419.1
TL00419.10
MAYBTL00419.1EA
0
EUR
MAYBTL00419.1
MAYBTL00419.10
Methyl-2-(trifluormethoxy)benzoat
Methyl-2-(trifluormethoxy)benzoat
Formel:
C₉H₇F₃O₃ |
MDL Number:
MFCD00052336 CAS-Nummer: 148437-99-4 |