Methyl-3,4-dichlorbenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
TL00389.1
TL00389.10
TL00389.50
MAYBTL00389.1EA
0
EUR
MAYBTL00389.1
MAYBTL00389.10
MAYBTL00389.50
Methyl-3,4-dichlorbenzoat
Methyl-3,4-dichlorbenzoat
Formel:
C₈H₆Cl₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00018165 CAS-Nummer: 2905-68-2 |