Methyl-3-(trifluormethyl)benzoat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
TL00281.1 TL00281.10 TL00281.50
MAYBTL00281.1EA 0 EUR
MAYBTL00281.1 MAYBTL00281.10 MAYBTL00281.50
Methyl-3-(trifluormethyl)benzoat
Methyl-3-(trifluormethyl)benzoat
Formel: C₉H₇F₃O₂
MDL Number: MFCD00043543
CAS-Nummer: 2557-13-3