1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-(4-Methylpiperazino)aniline, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
SS00001DA SS00001EA
MAYBSS00001DAEA 0 EUR
MAYBSS00001DA MAYBSS00001EA
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazin
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazin
Formel: C₁₁H₁₇N₃
Molekulargewicht: 191.28 g/mol
MDL Number: MFCD00172703
CAS-Nummer: 16153-81-4
UN-Nummer: 3263
ADR: 8 III