3-Picolylchlorid Hydrochlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-(Chloromethyl)-pyridinium chloride, 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
SB01796.1 SB01796.10 SB01796.50
MAYBSB01796.1EA 0 EUR
MAYBSB01796.1 MAYBSB01796.10 MAYBSB01796.50
3-Picolylchlorid Hydrochlorid
3-Picolylchlorid Hydrochlorid
Formel: C₆H₇Cl₂N
MDL Number: MFCD00012818
CAS-Nummer: 6959-48-4
EINECS: 230-150-4
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III