Methyl-5-nitro-2-furoat
Lieferant: Thermo Scientific
SB01301.1 SB01301.10 SB01301.50
MAYBSB01301.1EA 0 EUR
MAYBSB01301.1 MAYBSB01301.10 MAYBSB01301.50
Methyl-5-nitro-2-furoat
Methyl-5-nitro-2-furoat
Formel: C₆H₅NO₅
MDL Number: MFCD00051956
CAS-Nummer: 1874-23-3