5-Nitro-2-furoylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
RF02312.1 RF02312.10 RF02312.50
MAYBRF02312.1EA 0 EUR
MAYBRF02312.1 MAYBRF02312.10 MAYBRF02312.50
5-Nitro-2-furoylchlorid
5-Nitro-2-furoylchlorid
Formel: C₅H₂ClNO₄
MDL Number: MFCD00039564
CAS-Nummer: 25084-14-4
EINECS: 246-607-6
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II