Methyl-5-brom-2-furoat
Lieferant: Thermo Scientific
KM08612.1
KM08612.10
MAYBKM08612.1EA
0
EUR
MAYBKM08612.1
MAYBKM08612.10
Methyl-5-brom-2-furoat
Methyl-5-brom-2-furoat
Formel:
C₆H₅BrO₃ |
MDL Number:
MFCD00092313 CAS-Nummer: 2527-99-3 |