Brij® 35 30% in wässriger Lösung nichtionisches Detergens, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Gefahr
203724-1 203724-100
203724-1EA 327 EUR
203724-1 203724-100
Brij® 35 30% in wässriger Lösung nichtionisches Detergens, Millipore®
Brij® 35
Non-ionic detergent useful for the isolation of functional membrane complexes
  • Form: Clear gel
  • CMC: 92 μM
  • Aggregation Number: 40
It liquefies upon warming to 50° C.
Formel: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00080891
CAS-Nummer: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6