Lanthan(III)trifluormethansulfonat, wasserfrei 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate, Lanthanum trifluoromethanesulphonate, Lanthanum triflate
L19657.06 L19657.14
L19657.06EA 48.9 EUR
L19657.06 L19657.14
Lanthan(III)trifluormethansulfonat, wasserfrei 99%
Lanthan(III)trifluormethansulfonat
Purity: 99% CAS No.: 52093-26-2 Molecular Formula: C3F9LaO9S3 Formula Weight: 586.10 Beilstein Reference: 9009103 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00077560
Formel: C₃F₉LaO₉S₃
Molekulargewicht: 586.12 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077560
CAS-Nummer: 52093-26-2
UN-Nummer: 3261
ADR: 8 III