DL-α-Aminoadipinsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
DL-2-Aminoadipic acid, (RS)-2-Aminohexanedioic acid, H-DL-Homoglu-OH, 2-Aminohexanedioic acid, H-DL-Aad-OH
L12717.03
L12717.06
L12717.03EA
68.8
EUR
L12717.03
L12717.06
DL-α-Aminoadipinsäure 98%
DL-α-Aminoadipinsäure
Purity: 98%
CAS No.: 542-32-5
Molecular Formula: C6H11NO4
Formula Weight: 161.16
Melting Point: 196-198°
Beilstein Reference: 1773077
Merck Reference: 14,416
MDL No.: MFCD00063119
Formel:
C₆H₁₁NO₄ Schmelzpunkt: 196…198 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00063119 CAS-Nummer: 542-32-5 EINECS: 208-809-2 Merck Index: 14,416 |