3-Formyl-2-methoxypyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methoxynicotinaldehyde, 2-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-Methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde
H50087.03
H50087.06
H50087.03EA
83.3
EUR
H50087.03
H50087.06
3-Formyl-2-methoxypyridin ≥97%
3-Formyl-2-methoxypyridin
Purity: 97%
CAS No.: 71255-09-9
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
MDL No.: MFCD04115112
Formel:
C₇H₇NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115112 CAS-Nummer: 71255-09-9 |