5-Fluor-2-nitrobenzonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H32756.03
H32756.06
H32756.03EA
58.8
EUR
H32756.03
H32756.06
5-Fluor-2-nitrobenzonitril ≥97%
5-Fluor-2-nitrobenzonitril
Purity: 97%
CAS No.: 50594-78-0
Molecular Formula: C7H3FN2O2
Formula Weight: 166.11
Melting Point: 101-105°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD01632196
Formel:
C₇H₃FN₂O₂ Schmelzpunkt: 101…105 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01632196 CAS-Nummer: 50594-78-0 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |