2-Brom-6-methoxypyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H30593.06 H30593.14
H30593.06EA 52.9 EUR
H30593.06 H30593.14
2-Brom-6-methoxypyridin ≥97%
2-Bromo-6-methoxypyridine
Purity: 97% CAS No.: 40473-07-2 Molecular Formula: C6H6BrNO Formula Weight: 188.02 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5600 Boiling Point: 206° MDL No.: MFCD00088345
Formel: C₆H₆BrNO
Siedepunkt: 206 °C
Dichte: 1.530
Flammpunkt: 104 °C (219 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00088345
CAS-Nummer: 40473-07-2