1-Butyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluormethylsulfonyl)imid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
PYR14-TFSI, N-Butyl-N-methylpyrrolidinium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)imide
H27177.06
H27177.18
H27177.06EA
81.1
EUR
H27177.06
H27177.18
1-Butyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluormethylsulfonyl)imid ≥98%
1-Butyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Purity: 98%
CAS No.: 223437-11-4
Molecular Formula: C11H20F6N2O4S2
Formula Weight: 422.42
MDL No.: MFCD07784447
Formel:
C₁₁H₂₀F₆N₂O₄S₂ Molekulargewicht: 422.41 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07784447 CAS-Nummer: 223437-11-4 |