1-Dodecylpyridiniumchlorid Hydrat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B23492.14 B23492.22
B23492.14EA 66.6 EUR
B23492.14 B23492.22
1-Dodecylpyridiniumchlorid Hydrat 98%
1-Dodecylpyridiniumchlorid Hydrat
Purity: 98% CAS No.: 207234-02-4 Molecular Formula: C17H30ClN.xH2O Formula Weight: 283.89(anhy) Melting Point: 88-90° MDL No.: MFCD00150002
Formel: C₁₇H₃₀ClN·xH₂O
Schmelzpunkt: 88…90 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150002
CAS-Nummer: 207234-02-4
EINECS: 203-232-2