(2-Chlorethyl)diisopropylammoniumchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Diisopropylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-(Diisopropylamino)-ethylchloride hydrochloride
B22662.22 B22662.36
B22662.22EA 40.5 EUR
B22662.22 B22662.36
(2-Chlorethyl)diisopropylammoniumchlorid 98%
(2-Chlorethyl)diisopropylammoniumchlorid
Purity: 98% CAS No.: 4261-68-1 Molecular Formula: [(CH3)2CH]2NCH2CH2Cl.HCl Formula Weight: 200.15 Melting Point: 131-134° Beilstein Reference: 3551603 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00012496
Formel: C₈H₁₉Cl₂N
Molekulargewicht: 200.15 g/mol
Schmelzpunkt: 131…134 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012496
CAS-Nummer: 4261-68-1
EINECS: 224-238-1
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 I