Magnesiumtrifluormethansulfonat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Magnesium trifluoromethanesulphonate, Magnesium triflate
A17591.06 A17591.14
A17591.06EA 38.8 EUR
A17591.06 A17591.14
Magnesiumtrifluormethansulfonat ≥98%
Magnesiumtrifluormethansulfonat
Purity: 98% CAS No.: 60871-83-2 Molecular Formula: C2F6MgO6S2 Formula Weight: 322.43 Melting Point: 310° Beilstein Reference: 705578 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00042601
Formel: C₂F₆MgO₆S₂
Schmelzpunkt: >310 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042601
CAS-Nummer: 60871-83-2
UN-Nummer: 1759
ADR: 8,III