Pyridinium-p-toluolsulfonat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
A15708.14 A15708.22 A15708.36
A15708.14EA 94.5 EUR
A15708.14 A15708.22 A15708.36
Pyridinium-p-toluolsulfonat ≥98%
Pyridinium-p-toluolsulfonat
Purity: 98+% CAS No.: 24057-28-1 Molecular Formula: C12H13NO3S Formula Weight: 251.31 Melting Point: 116-120° Beilstein Reference: 3764305
Formel: C₁₂H₁₃NO₃S
Schmelzpunkt: 116…120 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013108
CAS-Nummer: 24057-28-1
EINECS: 246-002-7