Saccharin Natrium Hydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A15530.0B A15530.0I A15530.30
A15530.0BEA 144 EUR
A15530.0B A15530.0I A15530.30
Saccharin Natrium Hydrat ≥99%
Saccharin Natrium Hydrat
Purity: 99% CAS No.: 82385-42-0 Molecular Formula: C7H4NNaO3S.xH2O Formula Weight: 205.16(anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3599229 Merck Reference: 14,8312 MDL No.: MFCD00151213
Formel: C₇H₅NNaO₃S·xH₂O
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149605
CAS-Nummer: 82385-42-0
EINECS: 204-886-1
Merck Index: 14,8312