Methyl-4-(trifluormethyl)benzoat ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate

A15400.06 A15400.14 A15400.22
A15400.06EA 53 EUR
A15400.06 A15400.14 A15400.22
Methyl-4-(trifluormethyl)benzoat ≥98%
Methyl-4-(trifluormethyl)benzoat

Purity: 98% CAS No.: 2967-66-0 Molecular Formula: C9H7F3O2 Formula Weight: 204.15 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.4520 Melting Point: 13-14° Boiling Point: 86-87°/10mm Beilstein Reference: 1963288 MDL No.: MFCD00042324

Formel: C₉H₇F₃O₂
Siedepunkt: 86…87 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 13…14 °C
Dichte: 1.268
Flammpunkt: 82 °C (179 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042324
CAS-Nummer: 2967-66-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR