(2-Chlorethyl)dimethylammoniumchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N-(2-Chloroethyl)-N,N-Dimethylammonium Chloride, 2-Dimethylaminoethyl chloride hydrochloride
A15134.22 A15134.36
A15134.22EA 30.3 EUR
A15134.22 A15134.36
(2-Chlorethyl)dimethylammoniumchlorid ≥98%
2-Chloroethyldimethylammonium chloride
Purity: 98+% CAS No.: 4584-46-7 Molecular Formula: ClCH2CH2N(CH3)2.HCl Formula Weight: 144.05 Melting Point: 205-208° Beilstein Reference: 3591234 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00012516
Formel: C₄H₁₁Cl₂N
Schmelzpunkt: 205…208 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012516
CAS-Nummer: 4584-46-7
EINECS: 224-970-1
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III