Methyl-2-methyl-3-furoat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
A11979.14
A11979.22
A11979.14EA
79.9
EUR
A11979.14
A11979.22
Methyl-2-methyl-3-furoat ≥97%
Methyl-2-methyl-3-furoat
Purity: 97%
CAS No.: 6141-58-8
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4745
Boiling Point: 71-72°/20mm
Beilstein Reference: 1342040
MDL No.: MFCD00003249
Formel:
C₇H₈O₃ Siedepunkt: 71…72 °C (20 mmHg) Dichte: 1,114 Flammpunkt: 63 °C (145 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003249 CAS-Nummer: 6141-58-8 EINECS: 228-132-6 |