Triphenylphosphindibromid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Dibromotriphenylphosphorane
A11552.09 A11552.18 A11552.30
A11552.09EA 46 EUR
A11552.09 A11552.18 A11552.30
Triphenylphosphindibromid 96%
Triphenylphosphindibromid
Purity: 96% CAS No.: 1034-39-5 Molecular Formula: (C6H5)3PBr2 Formula Weight: 422.10 Melting Point: ca 260° dec. Beilstein Reference: 917652 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000054
Formel: C₁₈H₁₅Br₂P
Schmelzpunkt: ∼ 260 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000054
CAS-Nummer: 1034-39-5
EINECS: 213-855-1
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II