Tetrabutylammoniumtrifluormethansulfonat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11013.06 A11013.14 A11013.22
A11013.06EA 48.5 EUR
A11013.06 A11013.14 A11013.22
Tetrabutylammoniumtrifluormethansulfonat ≥99%
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate
Purity: 99% CAS No.: 35895-70-6 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NCF3SO3 Formula Weight: 391.54 Melting Point: 112-115° Beilstein Reference: 4172978
Formel: C₁₇H₃₆F₃NO₃S
Schmelzpunkt: 112…115 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042585
CAS-Nummer: 35895-70-6
EINECS: 252-783-5