Methyl-3,5-dibrom-4-hydroxybenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A10799.09 A10799.18 A10799.30
A10799.09EA 27.5 EUR
A10799.09 A10799.18 A10799.30
Methyl-3,5-dibrom-4-hydroxybenzoat ≥98%
Methyl-3,5-dibrom-4-hydroxybenzoat
Purity: 98% CAS No.: 41727-47-3 Molecular Formula: C8H6Br2O3 Formula Weight: 309.94 Melting Point: 123-125° Beilstein Reference: 2373854
Formel: C₈H₆Br₂O₃
Schmelzpunkt: 123…125 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016416
CAS-Nummer: 41727-47-3
EINECS: 255-521-8