5-Nitro-2-furancarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A10597.06 A10597.14 A10597.22
A10597.06EA 55.4 EUR
A10597.06 A10597.14 A10597.22
5-Nitro-2-furancarbonsäure ≥98%
Purity: 98+% CAS No.: 645-12-5 Molecular Formula: C5H3NO5 Formula Weight: 157.08 Melting Point: 186-188° Beilstein Reference: 139373
Formel: C₅H₃NO₅
Schmelzpunkt: 186…188 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003240
CAS-Nummer: 645-12-5
EINECS: 211-432-6