Gallium(III)ethoxid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
44859.03 44859.06
44859.03EA 82.9 EUR
44859.03 44859.06
Gallium(III)ethoxid
Gallium(III) ethanolate
CAS No.: 2572-25-0 Molecular Formula: C6H15GaO3.xHOCH2CH3 Formula Weight: 204.90 Flash Point: 68°(154°F) Physical Form: Liquid Density: 1.25 Appearance: Yellow MDL No.: MFCD01866730
Formel: C₆H₁₅GaO₃
Dichte: 1,25
Flammpunkt: 68 °C (154 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01866730
CAS-Nummer: 2572-25-0