Calciumtrifluormethansulfonat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Calcium trifluoromethanesulphonate, Calcium triflate
40134.09 40134.18 40134.22
40134.09EA 126 EUR
40134.09 40134.18 40134.22
Calciumtrifluormethansulfonat ≥99%
Calciumtrifluormethansulfonat
Purity: 99% min CAS No.: 55120-75-7 Molecular Formula: C2CaF6O6S2 Formula Weight: 338.21 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00143911
Formel: C₂CaF₆O₆S₂
Schmelzpunkt: Dec.
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143911
CAS-Nummer: 55120-75-7
EINECS: 232-188-7