Indium(III)trifluormethansulfonat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Indium(III) trifluoromethanesulphonate, Indium triflate
40131.09 40131.18
40131.09EA 205 EUR
40131.09 40131.18
Indium(III)trifluormethansulfonat ≥99%
Indium(III)trifluormethansulfonat
Purity: 99% min CAS No.: 128008-30-0 Molecular Formula: In(CF3SO3)3 Formula Weight: 562.02 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00144478
Formel: C₃F₉InO₉S₃
Schmelzpunkt: Dec.
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144478
CAS-Nummer: 128008-30-0
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II